Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin ≥97%
α-Cyclodextrin ≥97%
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo J60687.22
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
α-Cyclodextrin ≥97%
Codice catalogo J60687.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrin ≥97%
α-Cyclodextrin ≥97%
Bottiglia di vetro, 100 g
Numero CAS:  10016-20-3
Price
867.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 10016-20-3 Molecular Formula: C36H60O30 Formula Weight: 972.84 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 1%(w/v) Merck Reference: 14,2718 Optical Rotation: +136° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00078207
Useful for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
  • Numero CAS:10016-20-3
  • Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numero MDL:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • IndexMerck:14,2718
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:233-007-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g