Orders LinkContactUsLinkComponent
Destrano, M.W. ~ 6,000
Destrano, M.W. ~ 6,000
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo J62775.36
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Destrano, M.W. ~ 6,000
Codice catalogo J62775.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  9004-54-0
Destrano, M.W. ~ 6,000
Destrano, M.W. ~ 6,000
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  9004-54-0
Price
1 340.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
  • Numero CAS:9004-54-0
  • Formula:(C₆H₁₀O₅)n
  • Numero MDL:MFCD00130935
  • IndexMerck:14,2948
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-677-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g