Orders LinkContactUsLinkComponent
Destrano, M.W. ~ 6,000
Destrano, M.W. ~ 6,000
Glass bottle for solids, 100 g
Destrano, M.W. ~ 6,000
Katalognr. J62775.22
CAS Nummer:  9004-54-0
Destrano, M.W. ~ 6,000
Destrano, M.W. ~ 6,000
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  9004-54-0
Preis
SFr. 371.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
  • CAS Nummer:9004-54-0
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL-Nummer:MFCD00130935
  • Merck-Index:14,2948
  • Lagertemperatur:Ambiente
  • EINECS:232-677-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Technische Daten