TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES buffer solution, 0,2 M, 7,5, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Codice catalogo J61350.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,2 M
- Conf:100 mL
- Descrizione:TES buffer solution
- Valore pH:7,5
- Cat. No.:J61350.AE
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD00065482
- CAS No.:70331-82-7