CHAPS lysis buffer
CHAPS lysis buffer, 50 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
CHAPS lysis buffer
Codice catalogo J60580.AD
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
For cell lysis and protein extraction.
Appearance: Clear liquid
MDL No.: MFCD00282866
Contains 50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 110 mM NaCl, 5 mM EDTA and 1% CHAPS
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:50 mL
- Descrizione:CHAPS lysis buffer
- Cat. No.:J60580.AD
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD00282866
- Aspetto:Clear liquid