Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X, 50 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Codice catalogo J61337.AD
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:50 mL
- Descrizione:Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
- Cat. No.:J61337.AD
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Blue