Tricine-SDS sample buffer (2X), non-reducing
Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing, 25 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tricine-SDS sample buffer (2X), non-reducing
Codice catalogo J62677.AC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 mL
- Descrizione:Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
- Cat. No.:J62677.AC
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Blue