Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate buffer solution, 0,2 M, 6,5, 500 mL
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789
- Concentrazione:0,2 M
- Conf:500 mL
- Descrizione:Succinate buffer solution
- Valore pH:6,5
- Cat. No.:J62078.AP
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- N. MDL:MFCD00002789
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- CAS No.:150-90-3