Orders LinkContactUsLinkComponent
GTE buffer | Avantor
GTE buffer
100 mL
GTE buffer
Katalognr. J62597.AE
CAS Nummer:  
GTE buffer
GTE buffer
100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 69.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Conf:
    100 mL
  • Cat. No.:
    J62597.AE
  • Forma fisica:
    Liquid
  • Temperatura di conservazione:
    2°C to 8°C
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..