RBC lysis buffer for human
RBC lysis buffer for human, 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
RBC lysis buffer for human
Codice catalogo J62990.AK
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of human red blood cells.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFAJ62990
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Specifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:RBC lysis buffer for human
- Cat. No.:J62990.AK
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C