NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
NP-40 lysis buffer, low salt
Codice catalogo J60902.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:NP-40 lysis buffer, low salt
- Cat. No.:J60902.AP
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C