Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 2 L
Codice catalogo J61544.K3
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Codice catalogo J61544.K3
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 2 L
Numero CAS:  
Price
321.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2 L
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    2 L
  • Descrizione:
    Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X)
  • Cat. No.:
    J61544.K3
  • Forma fisica:
    Viscous liquid
  • Aspetto:
    Clear
  • Temperatura di conservazione:
    2°C to 8°C
Specifiche