Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Codice catalogo J61544.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X)
- Cat. No.:J61544.AP
- Forma fisica:Viscous liquid
- Aspetto:Clear
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C