NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
NP-40 lysis buffer
Codice catalogo J60766.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:NP-40 lysis buffer
- Cat. No.:J60766.AP
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C