MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
MNE buffer, pH 6,5
Codice catalogo J60690.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:MNE buffer, pH 6.5
- Cat. No.:J60690.AP
- Forma fisica:Liquid