Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sudan black B

Sudan black B

Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo J62268.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Sudan black B
Codice catalogo J62268.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  4197-25-5
Sudan black B
Sudan black B

Glass bottle for solids, 25 g

Numero CAS:  4197-25-5
Price
126.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents

CAS No.: 4197-25-5 Molecular Formula: C29H24N6 Formula Weight: 456.55 Physical Form: Powder Appearance: Dark brown to black Melting Point: 118-126° Beilstein Reference: 723248 Merck Reference: 14,8885 MDL No.: MFCD00006919

Histochemical stain for chromosomes

Sinonimi:  CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
  • Numero CAS:4197-25-5
  • Formula:C₂₉H₂₄N₆
  • Numero MDL:MFCD00006919
  • Molecular Weight:456.55 g/mol
  • IndexMerck:14,8885
  • Punto di fusione:118…126 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:224-087-1

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..