Orders LinkContactUsLinkComponent
Sudan black B
Sudan black B
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo J62268.09
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Sudan black B
Codice catalogo J62268.09
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  4197-25-5
Sudan black B
Sudan black B
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  4197-25-5
Price
SFr. 73.20
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
CAS No.: 4197-25-5 Molecular Formula: C29H24N6 Formula Weight: 456.55 Physical Form: Powder Appearance: Dark brown to black Melting Point: 118-126° Beilstein Reference: 723248 Merck Reference: 14,8885 MDL No.: MFCD00006919
Histochemical stain for chromosomes
Sinonimi:  CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
  • Numero CAS:4197-25-5
  • Formula:C₂₉H₂₄N₆
  • Numero MDL:MFCD00006919
  • Molecular Weight:456.55 g/mol
  • IndexMerck:14,8885
  • Punto di fusione:118…126 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:224-087-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g