Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
Codice catalogo J61505.AP
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Codice catalogo J61505.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
Price
264.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Premix of acrylamide with the common cross-linking reagent of final ratio 29:1.
  • Soluble in water
  • DNA sequencing gels and protein separation
Specifiche
  • Descrizione:
    Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
  • Seq:
    01