Inoculating loops, Microstreaker
Piccola, diam. interno 2,26 mm, manico blu, 2 µl
Codice catalogo 391-0472
Nome del fornitore: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
Codice catalogo 391-0472
Nome del fornitore: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Vai a
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
Specifiche
- Capacità:2 µl
- Descrizione:Piccola, diam. interno 2,26 mm, manico blu