Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops, Microstreaker
Inoculating loops, Microstreaker
Media, diam. interno 2,91 mm, manico verde, 3 µl
Codice catalogo 391-0471
Nome del fornitore:   MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
Codice catalogo 391-0471
Nome del fornitore:  MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
Inoculating loops, Microstreaker
Media, diam. interno 2,91 mm, manico verde, 3 µl
Price
SFr. 96.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
Specifiche
  • Capacità:
    3 µl
  • Descrizione:
    Media, diam. interno 2,91 mm, manico verde