Accessori
Supporto per campioni, H: 40 mm, 1250 g, WP 40
Codice catalogo 620-2240
Nome del fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Supporto per campioni, H: 40 mm, 1250 g, WP 40
- Seq:906