Storage Sacks
Approx. 250 bags/pack, 0,06 mm, 500×700 mm
Codice catalogo LAMA125
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Documents
TDS Transparent Sack
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:Approx. 250 bags/pack
- Dimensioni:500×700 mm
- Seq:07
- Spessore:0,06 mm