Pipette tips
Eppendorf type, crystal tip, bevelled, 0,5 - 10 µl, -, Trasparente, Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, 10 racks, 96 each
Codice catalogo DELT301-10
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Confezione:10 racks, 96 each
- Sterili:-
- Volume:0,5 - 10 µl
- Seq:04
- Stile punta:Eppendorf type, crystal tip, bevelled
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo