Pipette tips
Eppendorf type, with collar, 100 - 1000 µl, -, Trasparente, Eppendorf, Nichiryo, Sartorius, Brand, Gilson, Finnpipette, Jencons, Bulk (10×1000)
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk (10×1000)
- Sterili:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:19
- Stile punta:Eppendorf type, with collar
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Eppendorf, Nichiryo, Sartorius, Brand, Gilson, Finnpipette, Jencons