Stopcocks, three way, T-bore
2,5 mm, 9 mm
Codice catalogo BIBBSST3025
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass with PTFE key
- Replaceable NS keys with T-bore
- Screw thread retaining device
Specifiche
- Ø foro:2,5 mm
- Seq:01
- per tubo con Ø esterno:9 mm