Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars without pestles | Avantor
Mortars without pestles
100 ml, 60 mm, 80 mm
Codice catalogo BIBB718234
Nome del fornitore:   SciLabware
Mortars without pestles
Codice catalogo BIBB718234
Nome del fornitore:  SciLabware
Mortars without pestles
Mortars without pestles
100 ml, 60 mm, 80 mm
Price
SFr. 74.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
Ordering information: Please order pestles separately.
Specifiche
  • Ø:
    80 mm
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    60 mm