Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativi
Stativi
Supporto testa (senza illuminazione) per asta Ø 25 mm e testa Ø 76 mm, dispositivo di messa a fuoco a cremagliera
Codice catalogo MOTI1101010100242
Nome del fornitore:   MOTIC
Stativi
Codice catalogo MOTI1101010100242
Nome del fornitore:  MOTIC
Stativi
Supporto testa (senza illuminazione) per asta Ø 25 mm e testa Ø 76 mm, dispositivo di messa a fuoco a cremagliera
Price
107.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Supporto testa (senza illuminazione) per asta Ø 25 mm e testa Ø 76 mm, dispositivo di messa a fuoco a cremagliera