Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately), bianco, 30,0 L, 385 mm, 388 mm
Codice catalogo RIXI7-1001-300-K
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Buckets, Round, PP
Codice catalogo RIXI7-1001-300-K
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately), bianco, 30,0 L, 385 mm, 388 mm
Price
SFr. 6’310.00
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Specifiche
  • Capacità:
    30,0 L
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)
  • Altezza:
    388 mm
  • Seq:
    21
  • Ø:
    385 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-025
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid, for 5 L bucket, PP, water proof
    Lever lid, for 5 L bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-050
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio a leva per secchio da 10 L, PP, resistente all'acqua
    Coperchio a leva per secchio da 10 L, PP, resistente all'acqua
    RIXI8-7100-100
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST - SFr. 103.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    RIXI8-7200-180
    Log in per disponibilità
    1 * 36 ST - SFr. 123.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-018
    Log in per disponibilità
    1 * 180 ST - SFr. 261.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-010
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 16.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-006
    Log in per disponibilità
    1 * 435 ST - SFr. 263.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-210
    Log in per disponibilità
    1 * 15 ST - SFr. 63.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-300
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 64.20