Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
19/38, 62 mm
Codice catalogo COWI010.1119
Nome del fornitore:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Codice catalogo COWI010.1119
Nome del fornitore:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
19/38, 62 mm
Price
SFr. 34.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Specifiche
  • Cono (NS):
    19/38
  • Altezza:
    62 mm