Orders LinkContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH 8.00 ± 0.01@ 20°C CLE 1 * 10 L
BUFFER SOLUTION PH 8.00 ± 0.01@ 20°C CLE 1 * 10 L
Codice catalogo REGEBPH38
Nome del fornitore:   REAGECON
BUFFER SOLUTION PH 8.00 ± 0.01@ 20°C CLE 1 * 10 L
Codice catalogo REGEBPH38
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
BUFFER SOLUTION PH 8.00 ± 0.01@ 20°C CLE 1 * 10 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 347.00
Log in per disponibilità
1 * 10 L