VERAL bottles, with thread
50 ml, 48 mm, 67 mm
Codice catalogo MUEL14.060.01
Nome del fornitore: MUELLER KREMPEL
Vai a
Product Details & Documents
PET, amber.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Informazioni per l'ordine: Screw caps must be ordered separately.
Specifiche
- Ø est:48 mm
- Capacità:50 ml
- Altezza:67 mm
- Seq:01