Shelving systems, solid, Super Erecta®
Product Details & Documents
Perfect for applications involving spillage. Provides barrier between floor and bottom shelf contents to deter contamination.
- Shelf design features a 3,2 mm raised 'ship’s edge' on all four sides to contain spills
- Louvered/embossed shelf allows air circulation
- Available in several styles and materials for a variety of applications
- Shelves are constructed with 18-gauge stainless steel (type 304) or galvanized materials
Standard stainless steel solid shelves (Type 304): with epoxy-coated cast corners address the majority of applications for solid, corrosion resistant shelves or work surfaces. Available in flat solid and louvered/embossed styles.
Galvanized shelves: with uncoated cast corners are ideal for applications requiring a solid shelving or work surface and minimum resistance to corrosion. Available in flat solid and louvered/embossed styles.
Premium Autoclave/Cart Washable Stainless Steel solid shelves (Type 304): feature an all-stainless construction to withstand high temperature, corrosive applications. Available in flat solid style.
Ordering information: Each individual shelf and post is sold separately. Accessories are also available.
Specifiche
- Descrizione:Super Erecta® autoclavable and cart-washable solid shelf, (width×length): 610×1524 mm, 2460NFS
- Materiale:Acciaio inossidabile 304
- Seq:62
- Peso:14,0 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Label holders, for 75×32 mm labels
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 1590 mmMontante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 1590 mm139-0268Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 53.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 2454 mmMontante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 2454 mm139-0270Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 74.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 2454 mmMontante mobile, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 2454 mm139-0277Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 202.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Slanted label holders, for 75×32 mm labels
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1590 mmMontante mobile, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1590 mm139-0275Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 149.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 2200 mmMontante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 2200 mm139-0255Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 74.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 875 mmMontante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 875 mm139-0251Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 45.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Decorator shelf inlays, black/white, 610×610 mmDecorator shelf inlays, black/white, 610×610 mmMETO2424BWILog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Plastic split sleeves, black
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Clear label holders,1520 mm, for 1395×32 mm labelsClear label holders,1520 mm, for 1395×32 mm labelsMETO9990CL5Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 45.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 1880 mmMontante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 1880 mm139-0269Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 58.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Aluminum split sleeves with stainless ringsAluminum split sleeves with stainless ringsMETO9986SLog in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 129.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1880 mmMontante mobile, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1880 mm139-0276Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 164.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1590 mmMontante fisso, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1590 mm139-0260Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale fisso, scaffale Super Erecta Pro™, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 149.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, metroseal 3, altezza 1590 mmMontante fisso, SiteSelect™, metroseal 3, altezza 1590 mmMETO63PK3Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 63.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Enclosure panel, chrome, 313×1518 mm, for nominal post height 1600 mmEnclosure panel, chrome, 313×1518 mm, for nominal post height 1600 mmMETOEP36CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 143.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 1590 mmMontante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 1590 mm139-0253Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 53.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, metroseal 3, altezza 1895 mmMontante fisso, SiteSelect™, metroseal 3, altezza 1895 mmMETO74PK3Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 68.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Post mounting shelf supports, width 530 mm, double, chrome platedPost mounting shelf supports, width 530 mm, double, chrome platedMETO2WS21CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 128.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 1895 mmMontante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 1895 mm139-0254Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 58.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Post mounting shelf supports, width 355 mm, double, chrome platedPost mounting shelf supports, width 355 mm, double, chrome platedMETO2WS14CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 122.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Post mounting shelf supports, width 530 mm, single, chrome platedPost mounting shelf supports, width 530 mm, single, chrome platedMETO1WS21CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 85.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Post mounting shelf supports, width 355 mm, single, chrome platedPost mounting shelf supports, width 355 mm, single, chrome platedMETO1WS14CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 82.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Storage baskets, chrome plated, 190×440×225 mm, 5 kgStorage baskets, chrome plated, 190×440×225 mm, 5 kgMETOH212CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 114.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Storage baskets, chrome plated, 127×345×180 mm, 4 kgStorage baskets, chrome plated, 127×345×180 mm, 4 kgMETOH209CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 81.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Enclosure panel, chrome, 464×1791 mm, for nominal post height 1800 mmEnclosure panel, chrome, 464×1791 mm, for nominal post height 1800 mmMETOEP57CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 179.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Additional tabs for rod, bag of 12
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMaterialeDisponibilitàPrice
- Clear shelf inlays for Super Erecta® shelving system, 914×355 mmClear shelf inlays for Super Erecta® shelving system, 914×355 mmMETO1436CI-4PlasticaLog in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 147.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Hanger rail fits on posts along the width or length of the unit 457 mm, fits to size shelf width: 914 mm. Optional hooks can hang from rail at any point.Hanger rail fits on posts along the width or length of the unit 457 mm, fits to size shelf width: 914 mm. Optional hooks can hang from rail at any point.METOH118CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 43.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Aluminum split sleeves with zinc rings perfect for high temperature or conductive applications ; come with zinc retainer rings to secure the shelf in place (one pack required/shelf)Aluminum split sleeves with zinc rings perfect for high temperature or conductive applications ; come with zinc retainer rings to secure the shelf in place (one pack required/shelf)METO9986ZLog in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 21.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Extension display hanger (152 mm): snaps on Super Erecta® shelf hanger rails and shelf frames, accepts standard carded merchandiseExtension display hanger (152 mm): snaps on Super Erecta® shelf hanger rails and shelf frames, accepts standard carded merchandiseMETOHHK6CLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 22.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Split sleeves, plastic, white
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Slanted label holders, for 75×32 mm labels
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Clear label holders, plastic, fits 914 mm shelfs, 725×32 mmClear label holders, plastic, fits 914 mm shelfs, 725×32 mmMETO9990CL3Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 26.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMaterialeDisponibilitàPrice
- Clear shelf inlays for Super Erecta® shelving system, 914×530 mmClear shelf inlays for Super Erecta® shelving system, 914×530 mmMETO2136CI-4PlasticaLog in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 159.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Swaged post, stainless steel with aluminium cap, 1600 mm dimensionSwaged post, stainless steel with aluminium cap, 1600 mm dimensionMETO63UPS-SWSuper Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta Pro™ shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 164.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, chrome plated, 2454 mm heightStationary post, SiteSelect™, chrome plated, 2454 mm heightMETO96PDrop Mat™ Super Erecta® display shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, APPEAL™ display shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 85.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, stainless steel, 699 mm heightMobile post, SiteSelect™, stainless steel, 699 mm height139-0272Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® Solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, stainless steel, 875 mm heightStationary post, SiteSelect™, stainless steel, 875 mm height139-0258Super Erecta Pro™ and Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® Solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, stainless steel, 875 mm heightStationary post, SiteSelect™, stainless steel, 875 mm height139-0257Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® Solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, chrome plated, 1385 mm heightMobile post, SiteSelect™, chrome plated, 1385 mm height139-0267Drop Mat™ Super Erecta® display shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, APPEAL™ display shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 51.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, stainless steel, 857 mm heightMobile post, SiteSelect™, stainless steel, 857 mm height139-0273Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® Solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, chrome plated, 1385 mm heightStationary post, SiteSelect™, chrome plated, 1385 mm height139-0252Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, Super Erecta Pro™ shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 51.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, stainless steel, 2200 mm heightStationary post, SiteSelect™, stainless steel, 2200 mm height139-0262Drop Mat™ Super Erecta® display shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, APPEAL™ display shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 193.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, chrome plated, 191 mm heightMobile post, SiteSelect™, chrome plated, 191 mm height139-0263Drop Mat™ Super Erecta® display shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, APPEAL™ display shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 31.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, chrome plated, 191 mm heightStationary post, SiteSelect™, chrome plated, 191 mm height139-0248Drop Mat™ Super Erecta® display shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, APPEAL™ display shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 31.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, stainless steel, 1385 mm heightMobile post, SiteSelect™, stainless steel, 1385 mm height139-0274Super Adjustable Super Erecta® shelving, Super Erecta® shelving, Super Erecta® Solid shelving, Super Erecta Pro™ shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 131.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, stainless steel, 370 mm heightMobile post, SiteSelect™, stainless steel, 370 mm height139-0271Super Erecta Pro™, Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 79.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mobile post, SiteSelect™, chrome plated, 370 mm heightMobile post, SiteSelect™, chrome plated, 370 mm height139-0264Super Erecta Pro™, Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 35.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, stainless steel, 370 mm heightStationary post, SiteSelect™, stainless steel, 370 mm height139-0256Super Erecta Pro™, Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 79.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1895 mmMontante fisso, SiteSelect™, in acciaio inox, altezza 1895 mm139-0261Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale fisso, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 164.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Post clamps, joins units together for maximum strength, zinc-platedPost clamps, joins units together for maximum strength, zinc-platedMETO9994ZLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 15.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, metroseal 3, altezza 1880 mmMontante mobile, SiteSelect™, metroseal 3, altezza 1880 mmMETO74UPK3Scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta Pro™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 68.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 699 mmMontante mobile, SiteSelect™, cromato, altezza 699 mm139-0265Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 42.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stationary post, SiteSelect™, stainless steel, 1385 mm heightStationary post, SiteSelect™, stainless steel, 1385 mm height139-0259Super Erecta Pro™ and Super Erecta® shelving, Super Adjustable Super Erecta® shelving and Super Erecta® Solid shelvingLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 131.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Montante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 699 mmMontante fisso, SiteSelect™, cromato, altezza 699 mm139-0250Scaffale aperto Drop Mat™ Super Erecta®, scaffale Super Adjustable Super Erecta®, scaffale Super Erecta®, scaffale Super Erecta® Solid, scaffale aperto APPEAL™Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 42.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Heavy duty aluminum split sleeves with zinc ringsHeavy duty aluminum split sleeves with zinc ringsMETO9986HZLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 56.90