Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatore T 65 digitale ULTRA-TURRAX®, 400 V trifase, 50 Hz
431-1009
: IKA
Modello con stativo, range volumetrico da 2 a 50 l
- Progettati per applicazioni in impianti pilota con alimentazione trifase
- Controllo elettronico della velocità e protezione dal sovraccarico
- 3 utensili di dispersione (configurazioni a rotore/statore) per un'ampia varietà di applicazioni e finezza finale
- Collegamenti a pressione per facilitare la sostituzione degli utensili di dispersione
- Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche in presenza di variazioni della viscosità
- Elementi di dispersione in acciaio inossidabile per uso sottovuoto e a pressione
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54.
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54
: Cables and plugs not supplied. Dispersing elements and accessories must be ordered separately.
- Descrizione:Omogeneizzatore T 65 digitale ULTRA-TURRAX®, 400 V trifase, 50 Hz
- Cat. No.:431-1009
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:2600/2200 W
- Livello sonoro:75 dB(A) senza utensile di dispersione
- Peso:29 kg
- Range di viscosità:<5000 mPas
- Intervallo di velocità:1000 - 9500 min⁻¹
- Modello:T 65 digitale ULTRA-TURRAX®
- Viscosità max.:5000 mPas
- Volume H₂O:2000 - 50000 ml
- Regolazione della velocità:continua
- L×P×A:300×400×390 mm
- Display:LED
Accessories
- Descrizione
- 441-2353Supporto telescopico T653, base 460×530 mm, asta 480 mm Ø, altezza 1200 mm, corsa 500 - 1000 mm1 * 1 ST - 2 710.00 SFr.
- Descrizione
- TipoStatore/rotore ØVolume
- Descrizione
- 432-1000Dispositivo di fissaggio per interruttore di sicurezza SI 400 per T653 o R4741 * 1 ST - 611.00 SFr.
- Descrizione
- 431-0093Interruttore di sicurezza per interrompere l'alimentazione dell'agitatore ad asta RW 47 D in caso di sollevamento dell'unità al di sopra dell'altezza definita dall'utente sullo stativo. Compatibile anche con T 65 D ULTRA-TURRAX®. Dispositivi di fissaggio richiesti; contattare VWR per i dettagli.1 * 1 ST - 1 430.00 SFr.
- Descrizione
- IKAA20018533Manually adjustable, extendable floor stand R 6547 H, 800W×1010D×1635H mm, Cylinder stroke: 500 mm, for RW 47 digital and T 65 basic/digital, extension can set by manual hydraulic pump1 * 1 ST - 13 690.00 SFr.
- TipoStatore/rotore ØVolume