Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina EU
Codice catalogo 431-0179
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Codice catalogo 431-0179
Nome del fornitore:  
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina EU
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Compact, hand-held tissue homogenizer for volumes from 0,5 to 100 ml with a quick-connect coupling for easy interchangeability of dispersing tools.
  • Quick-connect coupling for changing dispersing elements easily
  • Ideal for manual operation due to its light weight and ergonomic design
  • Extremely mobile due to direct line power (no transformer required)
  • Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily as they can be dismounted without tools
  • Plastic disposable dispersing elements are available in two sizes, particularly suitable for PCR analysis
  • High performance drive ensures immense speed stability
  • Quiet operation
Small dispersing instrument for volumes from 0,5 to 100 ml (H₂O). It offers a wide speed range from 8000 to 30,000 min⁻¹ that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications.
 : EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 
EN 61010-2-051:2015 
EN 61326-1:2013 
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 
EN ISO 12100:2010 
2014/35/EU Low Voltage Directive 
2006/42/EG Machinery Directive 
2014/30/EU EMC Directive 
2011/65/EU RoHS Directive
 : The drive unit always requires a dispersing tool, please choose from the compatible tools.
 : The dispersing tool is not included in the scope of delivery. Packages include Stands and Dispersing tools.
 : Supplied with T 10 basic ULTRA-TURRAX® and R 200 clamp.
Specifiche
  • Descrizione:
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina EU
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    431-0179
  • Peso:
    0,5 kg
  • Intervallo di velocità:
    8000 - 30000 min⁻¹
  • Modello:
    T 10 base (2012)
  • Viscosità max.:
    5000 mPas
  • Potenza in ingresso/uscita del motore:
    125/75 W
  • Visualizzazione della velocità:
    Analogico
  • Volume H₂O:
    0,5 - 100 ml
  • L×P×A:
    56×66×178 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto R200 per il fissaggio del modello T 10 basic allo stativo
    Morsetto R200 per il fissaggio del modello T 10 basic allo stativo
    442-0313
    T 10 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 55.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto
    Morsetto
    442-2043
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 51.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.50