Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
10, 100 Tab.
Codice catalogo LOVI515600BT
Nome del fornitore:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Codice catalogo LOVI515600BT
Nome del fornitore:  Lovibond
Numero CAS:  
Buffer tablets, Lovibond®
10, 100 Tab.
Numero CAS:  
Price
SFr. 39.70
Log in per disponibilità
1 * 1 Cad.
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 Tab.
  • Valore pH:
    10