Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
4, 250 Tab.
Codice catalogo LOVI515621BT
Nome del fornitore:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Codice catalogo LOVI515621BT
Nome del fornitore:  Lovibond
Numero CAS:  
Buffer tablets, Lovibond®
4, 250 Tab.
Numero CAS:  
Price
SFr. 81.40
Log in per disponibilità
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 Tab.
  • Valore pH:
    4
Specifiche