Orders LinkContactUsLinkComponent
Scarpe protettive, con lacci, Caleo
Scarpe protettive, con lacci, Caleo
39, verde scuro
Catalog # 114-3719
Supplier:   HONEYWELL SAFETY
Scarpe protettive, con lacci, Caleo
Catalog # 114-3719
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Scarpe protettive, con lacci, Caleo
Scarpe protettive, con lacci, Caleo
39, verde scuro
Price
SFr. 118.00
Log in for availability
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Tomaia in pelle pieno fiore ingrassata e impermeabile con protezione rinforzata sulla parte anteriore e posteriore, linguetta e collo del piede imbottiti, linguette laterali impermeabili, fodera 3-D e suola esterna in PU ad alta densità (resistente a variazioni di temperatura, abrasione, acidi e alcali in concentrazioni da limitate a basse).
  • Suola esterna leggera e flessibile in PU per assorbire gli impatti e conferire un'elevata capacità antiscivolo
  • Fodera antibatterica con struttura 3D e sezioni in tessuto
  • Soletta in PU espanso rimovibile ad alta densità, antibatterica e antistatica con comodi cuscinetti sui talloni
  • Puntali non metallici Spacium™ leggeri realizzati in polimero iniettato (200 J)
  • Soletta intermedia in acciaio inossidabile antiforatura
Colour: Olive/turquoise
Colore: Oliva/Turchese
Certifications: EN ISO 20345; S3, SRC.
Specifications
  • Taglia scarpe:
    39
  • Colore:
    verde scuro