Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for SpectroDirect
Accessories for SpectroDirect
Power supply for PC (100 - 240 V/50 - 60 Hz)
Codice catalogo LOVI711090
Nome del fornitore:   Lovibond
Accessories for SpectroDirect
Codice catalogo LOVI711090
Nome del fornitore:  Lovibond
Accessories for SpectroDirect
Accessories for SpectroDirect
Power supply for PC (100 - 240 V/50 - 60 Hz)
Price
SFr. 236.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Power supply for PC (100 - 240 V/50 - 60 Hz)
  • Seq:
    939