Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
20 ml, 150 mm, 16 mm, Individually packed, Sterili
Codice catalogo KART88212
Nome del fornitore:   KARTELL
Test tubes with screw caps
Codice catalogo KART88212
Nome del fornitore:  KARTELL
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
20 ml, 150 mm, 16 mm, Individually packed, Sterili
Price
SFr. 398.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, clear, wtih screw cap.
  • Tight screw cap
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Taking into consideration the different applications, they are available sterile single packed, sterile nultiple packed and not sterile.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Confezione:
    Individually packed
  • Sterilità:
    Sterili
  • Capacità:
    20 ml
  • Lunghezza:
    150 mm