Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, bianco
Catalog # LAMA62
Supplier:   LAMAPLAST
Scoops
Catalog # LAMA62
Supplier:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, bianco
Price
SFr. 5.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifications
  • Capacità:
    90 ml
  • Colore:
    bianco
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Seq:
    01