Galactitol 99+%
Bottiglia di vetro, 25 g
: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- :608-66-2
- :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- :MFCD00064288
- :182.17 g/mol
- :275…280 °C (1 mmHg)
- :188…189 °C
- :Ambiente
- :210-165-2
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:187 to 191 °C
- Water:≤1.0 % (K.F.)
- Solubility:(3 % in water) Colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.01 % (in dilute NH4OH)
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g