(±)-α-Bromophenylacetic acid
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE17945491-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Codice catalogo MOLE17945491-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 4870-65-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
- Numero CAS:4870-65-9
- Formula:C₈H₇BrO₂
- Numero MDL:MFCD00004206
- Molecular Weight:215.0440 g/mol
- EINECS:225-477-4
- UN:3261
- ADR:8,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g