Measuring scoops
15 ml, 115 mm, naturale
Codice catalogo HIRS7780101
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifiche
- Capacità:15 ml
- Colore:naturale
- Lunghezza:115 mm
- Seq:01