Measuring scoops
25 ml, 135 mm, naturale
Codice catalogo HIRS7780102
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Colore:naturale
- Lunghezza:135 mm
- Seq:02
HDPE, natural colour.