Measuring scoops
110 ml, 215 mm, naturale
Codice catalogo HIRS7780104
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifiche
- Capacità:110 ml
- Colore:naturale
- Lunghezza:215 mm
- Seq:04