Measuring scoops
150 ml, 250 mm, naturale
Codice catalogo HIRS7780105
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifiche
- Capacità:150 ml
- Colore:naturale
- Lunghezza:250 mm
- Seq:05
HDPE, natural colour.