Measuring scoops
350 ml, 310 mm, naturale
Codice catalogo HIRS7780106
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifiche
- Capacità:350 ml
- Colore:naturale
- Lunghezza:310 mm
- Seq:06