Measuring scoops
750 ml, 350 mm, naturale
Codice catalogo HIRS7780107
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifiche
- Capacità:750 ml
- Colore:naturale
- Lunghezza:350 mm
- Seq:07