Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
1100 ml, 360 mm, HDPE, bianco
Katalognr. LAMA65
Anbieter:   LAMAPLAST
Scoops
Katalognr. LAMA65
Anbieter:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
1100 ml, 360 mm, HDPE, bianco
Preis
SFr. 9.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Technische Daten
  • Capacità:
    1100 ml
  • Colore:
    bianco
  • Lunghezza:
    360 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Seq:
    04