Orders LinkContactUsLinkComponent
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Nitrite
VISOCOLOR® HE Nitrite, refill pack, Reagents for 150 tests in a box, 0,0 • 0,005 • 0,010 • 0,015 • 0,02 • 0,03 • 0,04 • 0,06 • 0,08 • 0,10 mg/L (NO₂⁻), Sulfanilic acid/1, Visual, 233×129×45 mm (including packaging), Hazardous material: Yes, 150, 1 KIT
Codice catalogo MANA920163
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Nitrite
Codice catalogo MANA920163
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Numero CAS:  
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Nitrite
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Nitrite
VISOCOLOR® HE Nitrite, refill pack, Reagents for 150 tests in a box, 0,0 • 0,005 • 0,010 • 0,015 • 0,02 • 0,03 • 0,04 • 0,06 • 0,08 • 0,10 mg/L (NO₂⁻), Sulfanilic acid/1, Visual, 233×129×45 mm (including packaging), Hazardous material: Yes, 150, 1 KIT
Numero CAS:  
Price
SFr. 85.40
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Specifiche
Specifiche
  • Metodo chimico:
    Sulfanilic acid/1
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    VISOCOLOR® HE Nitrite, refill pack
  • Dimensioni:
    233×129×45 mm (including packaging)
  • Tipo:
    Hazardous material: Yes
  • Per strumento:
    Visual
  • Test per kit:
    150
  • Range di misura:
    0,0 • 0,005 • 0,010 • 0,015 • 0,02 • 0,03 • 0,04 • 0,06 • 0,08 • 0,10 mg/L (NO₂⁻)
  • Indice:
    Reagents for 150 tests in a box
  • Cat. No.:
    MANA920163
  • Peso:
    240 g (including packaging)
  • Modello:
    MANA920163
  • Piattaforma:
    Colorimetric test kits
  • Durata a magazzino (mesi):
    24
  • Temperatura di conservazione:
    15…25 °C
Specifiche